Learn More
Diquat dibromuro hidrato en agua 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12926593 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12926593 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12926593 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P822640
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diquat dibromide hydrate
Envase Ampolla(s)
CAS 6385-62-2
Fórmula molecular C12H14Br2N2O
Concentración 10 μg/mL
Número MDL MFCD00211319
Clave InChI KLJOSQAQZMLLMB-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Br-].[Br-].C1C[N+]2=CC=CC=C2C2=CC=CC=[N+]12
Nombre IUPAC 6,7-dihidrodipirido[1,2-b
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 362.07
PubChem CID 115268
Cantidad 10 mL