Learn More
Metabolite Dichlorvos D6 in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12915454 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12915454 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12915454 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P819940
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Specifications
Nombre del producto químico o material Dichlorvos D6
Envase Ampolla(s)
CAS 62-73-7
Fórmula molecular C4H7Cl2O4P
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00036123
Clave InChI OEBRKCOSUFCWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COP(=O)(OC)OC=C(Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,2-dicloroetenil dimetilfosfato
Solvent or Matrix n-Nonane
Peso molecular (g/mol) 220.97
PubChem CID 3039
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34690