Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo(a,j)acridine |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 224-42-0 |
| Fórmula molecular | C21H13N |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Clave InChI | ANUCHZVCBDOPOX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=NC4=C(C=C32)C5=CC=CC=C5C=C4 |
| Solvent or Matrix | Toluene |
| Peso molecular (g/mol) | 279.342 |
| PubChem CID | 9177 |
| Mostrar más |