Learn More
Metabolite Dibenzo(a,h)anthracene in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12935294 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12935294 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12935294 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P816950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo(a,h)anthracene
Envase Ampolla(s)
CAS 53-70-3
Fórmula molecular C22H14
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC4=C(C=CC5=CC=CC=C54)C=C32
Nombre IUPAC nafto[1,2-b]fenantreno
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 278.354
PubChem CID 5889
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:35299