Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzo(a,e)pyrene |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 192-65-4 |
| Fórmula molecular | C24H14 |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Clave InChI | KGHMWBNEMFNJFZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C3=C4C(=CC2=C1)C5=CC=CC=C5C6=CC=CC(=C64)C=C3 |
| Solvent or Matrix | Toluene |
| Peso molecular (g/mol) | 302.376 |
| PubChem CID | 9126 |
| Mostrar más |