Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenz[a,h]acridine |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 226-36-8 |
| Fórmula molecular | C21H13N |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Clave InChI | JNCSIWAONQTVCF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=C4C=CC5=CC=CC=C5C4=N3 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Peso molecular (g/mol) | 279.342 |
| PubChem CID | 9183 |
| Mostrar más |