Learn More
Metabolite Di-n-propyl Phthalate-3,4,5,6-d4 in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12916593 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12916593 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12916593 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P822610
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-propyl Phthalate-3,4,5,6-d4
Envase Ampolla(s)
CAS 358731-29-0
Fórmula molecular C14H18O4
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI MQHNKCZKNAJROC-KDWZCNHSSA-N
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCC
Nombre IUPAC dipropil 3,4,5,6-tetradeuteriobenzeno-1,2-dicarboxilato
Solvent or Matrix n-Nonane
Peso molecular (g/mol) 254.318
PubChem CID 71312365
Cantidad 1 mL