Learn More
Decafluorotrifenilfosfina en DCM 500 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12936043 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12936043 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12936043 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F114071
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decafluorotriphenylphosphine
Envase Ampolla
CAS 5074-71-5
Fórmula molecular C18H5F10P
Concentración 500 μg/mL
Clave InChI OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Nombre IUPAC bis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)-fenilfosfano
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 442.20
PubChem CID 78757
Cantidad 1 mL