Learn More
Metabolite Decafluorotriphenylphosphine in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12992654 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12992654 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12992654 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P816180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decafluorotriphenylphosphine
Envase Ampolla(s)
CAS 5074-71-5
Fórmula molecular C18H5F10P
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Nombre IUPAC bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)(phenyl)phosphane
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 442.20
PubChem CID 78757
Cantidad 1 mL