Learn More
Metabolite Decafluorobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12952654 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12952654 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12952654 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P816120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decafluorobiphenyl
Envase Ampolla(s)
CAS 434-90-2
Fórmula molecular C12F10
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)benceno
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 334.116
PubChem CID 67949
Cantidad 1 mL