Learn More
Metabolito de éter de decabromodifenilo en tolueno 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12922784 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12922784 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12922784 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P837330
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decabromodiphenyl ether
Envase Ampolla(s)
CAS 1163-19-5
Fórmula molecular C12Br10O
Concentración 100mu;g/mL
Clave InChI WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)Br)OC2=C(C(=C(C(=C2Br)Br)Br)Br)Br
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,5,6-pentabromofenoxi)benceno
Solvent or Matrix Iso-octane/Toluene (9/1)
Peso molecular (g/mol) 959.171
PubChem CID 14410
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:82436