Learn More
Metabolite Decabromodiphenyl ether in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12942784 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12942784 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12942784 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P837350
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decabromodiphenyl ether
Envase Ampolla(s)
CAS 1163-19-5
Fórmula molecular C12Br10O
Concentración 100mu;g/mL
Clave InChI WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)Br)OC2=C(C(=C(C(=C2Br)Br)Br)Br)Br
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,5,6-pentabromofenoxi)benceno
Solvent or Matrix n-Nonane
Peso molecular (g/mol) 959.171
PubChem CID 14410
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:82436