Learn More
Metabolite Chrysene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12932544 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12932544 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12932544 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P813080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chrysene
Envase Ampolla(s)
CAS 218-01-9
Fórmula molecular C18H12
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43
Nombre IUPAC criseno
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 228.294
PubChem CID 9171
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:51687