Learn More
Criseno en DCM 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12922544 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12922544 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12922544 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P813070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chrysene
Envase Ampolla(s)
CAS 218-01-9
Fórmula molecular C18H12
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43
Nombre IUPAC criseno
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 228.294
PubChem CID 9171
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:51687