Learn More
Metabolite Chlortoluron in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12952534 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12952534 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12952534 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P812950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlortoluron
Envase Ampolla(s)
CAS 15545-48-9
Fórmula molecular C10H13ClN2O
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00018275
Clave InChI JXCGFZXSOMJFOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=O)NC1=CC=C(C)C(Cl)=C1
Nombre IUPAC 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3,3-dimethylurea
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 212.68
PubChem CID 27375
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:81981