Learn More
Metabolite Chlorthal-dimethyl in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12952614 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12952614 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12952614 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P815320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorthal-dimethyl
Envase Ampolla(s)
CAS 1861-32-1
Fórmula molecular C10H6Cl4O4
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00014902
Clave InChI NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(C(=O)OC)C(Cl)=C1Cl
Nombre IUPAC 1,4-dimetil 2,3,5,6-tetraclorobenceno-1,4-dicarboxilato
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 331.95
PubChem CID 2943
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34664