Learn More
Metabolite Chlorthal-diacid in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12972614 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12972614 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12972614 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P815360
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorthal-diacid
Envase Ampolla(s)
CAS 1861-32-1
Fórmula molecular C10H6Cl4O4
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00014902
Número UN 1145
Clave InChI NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(C(=O)OC)C(Cl)=C1Cl
Nombre IUPAC 1,4-dimetil 2,3,5,6-tetraclorobenceno-1,4-dicarboxilato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 331.95
PubChem CID 2943
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34664
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Chlorthal-diacid 100ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.