Learn More
Chlorpyrifos D10 in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12972524 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12972524 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12972524 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P812710
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpyrifos D10
Envase Ampolla(s)
CAS 285138-81-0
Fórmula molecular C9H11Cl3NO3PS
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI SBPBAQFWLVIOKP-MWUKXHIBSA-N
SMILES CCOP(=S)(OCC)OC1=NC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)-sulfanilideno-(3,5,6-tricloropiridina-2-il)oxi-$l^{5}-fosfano
Solvent or Matrix n-Nonane
Peso molecular (g/mol) 360.636
PubChem CID 16213399
Cantidad 1 mL