Learn More
Clorpirifós en acetonitrilo 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12902524 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12902524 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12902524 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P812620
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material Chlorpyrifos
Envase Ampolla(s)
CAS 2921-88-2
Fórmula molecular C9H11Cl3NO3PS
Concentración 10 μg/mL
Número UN 1648
Clave InChI SBPBAQFWLVIOKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP(=S)(OCC)OC1=NC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC dietoxi-sulfanilideno-(3,5,6-tricloropiridin-2-il)oxi-$l^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 350.575
PubChem CID 2730
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:34631
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution Chlorpyrifos 10ug/ml in acetonitrile
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.