Learn More
Clorobenzilato en metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12952444 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12952444 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12952444 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P811110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorobenzilate
Envase Ampolla(s)
CAS 510-15-6
Fórmula molecular C16H14Cl2O3
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI RAPBNVDSDCTNRC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Cl)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O
Nombre IUPAC etilo 2,2-bis(4-clorofenil)-2-hidroxiacetato
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 325.185
PubChem CID 10522
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:34626