Learn More
Clormequat cloruro en acetonitrilo 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12992414 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12992414 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12992414 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P810660
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlormequat Chloride
Envase Ampolla(s)
CAS 999-81-5
Fórmula molecular C5H13Cl2N
Concentración 10 μg/mL
Número UN 1648
Clave InChI UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
Nombre IUPAC 2-cloroetil(trimetil)azanio;cloruro
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 158.066
PubChem CID 13836
Cantidad 10 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Chlormequat chloride,2-chloroethyltrimethylammonium chloride 10ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.