Learn More
Cloridazon en acetonitrilo 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Product Code. 12952414 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Unit Size:
10 ml
Product Code. Cantidad unitSize
12952414 10 mL 10 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12952414 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P810580
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material Chloridazon
Envase Ampolla(s)
CAS 1698-60-8
Fórmula molecular C10H8ClN3O
Concentración 10 μg/mL
Número MDL MFCD00055402
Número UN 1648
Clave InChI WYKYKTKDBLFHCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 5-amino-4-cloro-2-fenilpiridazina-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 221.64
PubChem CID 15546
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:81838
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution Chloridazon,5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazine-3-(2H)-one,pyrazon 10ug/ml in acetonitrile
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.