Learn More
Clorfensón en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12973214 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12973214 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12973214 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P874730
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorfenson
Envase Ampolla
CAS 80-33-1
Fórmula molecular C12H8Cl2O3S
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI RZXLPPRPEOUENN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1OS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)Cl
Nombre IUPAC (4-clorofenil) 4-clorobencenosulfonato
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 303.153
PubChem CID 6635
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:82155