Learn More
Clordano en DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12926133 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12926133 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12926133 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F119801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlordane
Envase Ampolla
CAS 57-74-9
Fórmula molecular C10H6Cl8
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI BIWJNBZANLAXMG-POTNBKISSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1C2C(C(C1Cl)Cl)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 409.758
PubChem CID 24860539
Cantidad 1 mL