Learn More
Metabolite Carbofuran in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12969763 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12969763 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12969763 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P809790
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbofuran
Envase Ampolla(s)
CAS 1563-66-2
Fórmula molecular C12H15NO3
Concentración 10 μg/mL
Número UN 1648
Clave InChI DUEPRVBVGDRKAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CC2=C(O1)C(=CC=C2)OC(=O)NC)C
Nombre IUPAC (2,2-dimetil-3H-1-benzofurano-7-il) N-metilcarbamato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 221.256
PubChem CID 2566
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:34611
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Carbofuran,2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl N-methylcarbamate 10ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .