Learn More
Metabolite Carbazole in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12999753 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12999753 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12999753 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P809540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbazole
Envase Ampolla(s)
CAS 86-74-8
Fórmula molecular C12H9N
Concentración 10 μg/mL
Número MDL MFCD00004960
Clave InChI UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Nombre IUPAC 9H-carbazol
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 167.21
PubChem CID 6854
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:27543