Learn More
Carbazol en metanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12906083 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12906083 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12906083 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F115961
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbazole
Envase Ampolla
CAS 86-74-8
Fórmula molecular C12H9N
Concentración 1000 μg/mL
Número MDL MFCD00004960
Clave InChI UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Nombre IUPAC 9H-carbazol
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 167.21
PubChem CID 6854
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:27543