Learn More
Metabolite Carbazole in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12919763 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12919763 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12919763 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P809570
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbazole
Envase Ampolla(s)
CAS 86-74-8
Fórmula molecular C12H9N
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00004960
Clave InChI UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Nombre IUPAC 9H-carbazol
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 167.21
PubChem CID 6854
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:27543