Learn More
Bis-(4-aminophenyl)-methane in Toluene 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12963184 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12963184 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12963184 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P874420
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis-(4-aminophenyl)-methane
Envase Ampolla
CAS 101-77-9
Fórmula molecular C13H14N2
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00007914
Clave InChI YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(CC2=CC=C(N)C=C2)C=C1
Nombre IUPAC 4-[(4-aminofenil)metil]anilina
Solvent or Matrix Toluene
Peso molecular (g/mol) 198.27
PubChem CID 7577
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:32506