Learn More
Bioresmetrina en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12986963 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12986963 10 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12986963 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P879300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bioresmethrin
Envase Ampolla
CAS 28434-01-7
Fórmula molecular C22H26O3
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI VEMKTZHHVJILDY-UXHICEINSA-N
Tipo Normas de pesticidas y metabolitos
SMILES CC(=CC1C(C1(C)C)C(=O)OCC2=COC(=C2)CC3=CC=CC=C3)C
Nombre IUPAC (5-bencilfurano-3-il)metil (1R,3R) -2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxilato
Solvent or Matrix Iso-octane
Peso molecular (g/mol) 338.447
PubChem CID 162381
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:39280