Learn More
Beta-BHC en tolueno 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12946833 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12946833 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12946833 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P827590
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beta-HCH
Envase Ampolla(s)
CAS 319-85-7
Fórmula molecular C6H6Cl6
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(C(C(C(C(C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano
Solvent or Matrix Toluene
Peso molecular (g/mol) 290.814
PubChem CID 727
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:24536