Learn More
Metabolite Benzo(g,h,i)perylene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12969623 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12969623 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12969623 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P806730
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo(g,h,i)perylene
Envase Ampolla(s)
CAS 191-24-2
Fórmula molecular C22H12
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 276.338
PubChem CID 9117
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34568