Learn More
Metabolite Benzo(a)anthracenei n Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12999603 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12999603 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12999603 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P806420
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo(a)anthracene D12
Envase Ampolla(s)
CAS 1718-53-2
Fórmula molecular C18H12
Concentración 100 μg/mL
Número UN 1145
Clave InChI DXBHBZVCASKNBY-AQZSQYOVSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC4=CC=CC=C4C=C32
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[a]antraceno
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Peso molecular (g/mol) 240.367
PubChem CID 12279531
Cantidad 1 mL