Learn More
Benzo(a)anthracene in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12959603 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12959603 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12959603 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P806360
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo(a)anthracene
Envase Ampolla
CAS 56-55-3
Forma física Líquido
Fórmula molecular C18H12
Concentración 10 μg/mL
Número MDL MFCD00003599
Número UN 1230
Clave InChI DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC=C2C=C3C(C=CC4=CC=CC=C34)=CC2=C1
Nombre IUPAC tetraphene
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 228.29
PubChem CID 5954
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:51348
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution Benzo(a)anthracene 10ug/ml in methanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .