Learn More
Bentazona en metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12919593 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12919593 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12919593 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P806020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bentazone
Envase Ampolla
CAS 25057-89-0
Forma física Líquido
Fórmula molecular C10H12N2O3S
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI ZOMSMJKLGFBRBS-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES CC(C)N1C(=O)C2=CC=CC=C2NS1(=O)=O
Nombre IUPAC 2,2-dioxo-3-propan-2-il-1H-2$l^{6},1,3-benzotiadiazin-4-ona
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 240.277
PubChem CID 2328
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:3018