Learn More
Azinfos en acetonitrilo 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12929573 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12929573 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12929573 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P805600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azinphos-ethyl
Envase Ampolla
CAS 2642-71-9
Forma física Líquido
Fórmula molecular C12H16N3O3PS2
Concentración 10 μg/mL
Número UN 1648
Clave InChI RQVGAIADHNPSME-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCN1C(=O)C2=CC=CC=C2N=N1
Nombre IUPAC 3-(dietoxifosfinotioilsulfanilmetil)-1,2,3-benzotriazin-4-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 345.372
PubChem CID 17531
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:38587
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Azinphos-ethyl,O,O-diethyl 4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate 10ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .