Learn More
Aroclor 1016 en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12996003 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12996003 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12996003 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F113211
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aroclor 1016
Envase Ampolla
CAS 12674-11-2
Fórmula molecular C12H7Cl3
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-5-(3-clorofenil)benceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 257.538
PubChem CID 38037
Cantidad 1 mL