Learn More
Aroclor 1260 en metanol 5000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12986023 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12986023 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12986023 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F113641
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arochlor 1260
Envase Ampolla
CAS 11096-82-5
Fórmula molecular C12H4Cl6
Concentración 5000 μg/mL
Clave InChI BTAGRXWGMYTPBY-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2,3-tricloro-4-(2,3,4-triclorofenil)benceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 360.864
PubChem CID 38018
Cantidad 1 mL