Learn More
Aroclor 1254 en DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12906133 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12906133 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12906133 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F119781
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aroclor 1254
Envase Ampolla
CAS 11097-69-1
Fórmula molecular C12H5Cl5
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2,3-tricloro-4-(2,3-diclorofenil)benceno
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 326.422
PubChem CID 40470
Cantidad 1 mL