Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aroclor 1232 |
| Envase | Ampolla |
| CAS | 11141-16-5 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Tipo | Solución orgánica estándar de un solo componente |
| Solvent or Matrix | Methyl-tert.butylether |
| Cantidad | 1 mL |