Learn More
Anthracene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12929523 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12929523 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12929523 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P804310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthracene
Envase Ampolla
CAS 120-12-7
Forma física Líquido
Fórmula molecular C14H10
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00001240
Clave InChI MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Nombre IUPAC antraceno
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 178.23
PubChem CID 8418
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:35298