Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Endosulfan-alpha |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 959-98-8 |
| Fórmula molecular | C9H6Cl6O3S |
| Concentración | 10 μg/mL |
| Clave InChI | RDYMFSUJUZBWLH-AZVNHNRSSA-N |
| SMILES | C1C2C(COS(=O)O1)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Peso molecular (g/mol) | 406.904 |
| PubChem CID | 12309460 |
| Mostrar más |