Learn More
Acetofenona en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12973134 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12973134 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 12973134 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P873880
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetophenone
Envase Ampolla
CAS 98-86-2
Forma física Líquido
Fórmula molecular C8H8O
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 1-feniletanona
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 120.151
PubChem CID 7410
Cantidad 5 mL
ChEBI CHEBI:27632