Learn More
Acetone-DNPH in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12986263 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12986263 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12986263 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P802920
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone-DNPH
Envase Ampolla
CAS 34256-82-1
Forma física Líquido
Fórmula molecular C14H20ClNO2
Concentración 10 μg/mL
Número UN 1648
Clave InChI VTNQPKFIQCLBDU-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES CCC1=CC=CC(=C1N(COCC)C(=O)CCl)C
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(etoximetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)acetamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 269.769
PubChem CID 1988
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:2394
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Acetone-DNPH 10ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .