Learn More
Acenaftileno en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12996243 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12996243 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12996243 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P802550
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acenaphthylene
Envase Ampolla
CAS 208-96-8
Forma física Líquido
Fórmula molecular C12H8
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00003806
Clave InChI HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1=CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
Nombre IUPAC acenaftileno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 152.20
PubChem CID 9161
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:33081