Learn More
7,12-dimetilbenzo(a)antracieno en tolueno 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12973124 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12973124 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 12973124 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P873770
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene
Envase Ampolla
CAS 57-97-6
Forma física Líquido
Fórmula molecular C20H16
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES CC1=C2C=CC3=CC=CC=C3C2=C(C4=CC=CC=C14)C
Nombre IUPAC 7,12-dimetilbenzo[a]antraceno
Solvent or Matrix Toluene
Peso molecular (g/mol) 256.348
PubChem CID 6001
Cantidad 5 mL
ChEBI CHEBI:254496