Learn More
5-Androstane in DCM 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12917093 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12917093 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 12917093 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P882210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminohippuric acid reagent.
Envase Frasco
CAS 121-17-5
Nombres de analitos o componentes 5_-Androstane
Fórmula molecular C7H3ClF3NO2
Concentración 1000 μg/mL
Número MDL MFCD00007084
Clave InChI TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Tipo Mass Spectrometry Standard
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Elemento 5-Androstane
Nombre IUPAC 1-cloro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Cantidad 5 mL