Learn More
4-tert-butilfenol en etanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Product Code. 12963114 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
12963114 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12963114 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P873660
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylphenol
Envase Ampolla
CAS 98-54-4
Forma física Líquido
Fórmula molecular C10H14O
Concentración 1000 μg/mL
Clave InChI QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Nombre IUPAC 4-tert-butilfenol
Solvent or Matrix Ethanol
Peso molecular (g/mol) 150.221
PubChem CID 7393
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34444