Learn More
4-clorofenil fenil éter en metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Product Code. 12953114 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Unit Size:
10 ml
Product Code. Cantidad unitSize
12953114 10 mL 10 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12953114 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P873650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenyl phenyl ether
Envase Ampolla
CAS 7005-72-3
Forma física Líquido
Fórmula molecular C12H9ClO
Concentración 10 μg/mL
Número MDL MFCD00055431
Clave InChI PGPNJCAMHOJTEF-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES ClC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Nombre IUPAC 1-cloro-4-fenoxibenceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 204.65
PubChem CID 23436
Cantidad 10 mL