Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorophenol |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 106-48-9 |
| Fórmula molecular | C6H5ClO |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Clave InChI | WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1O)Cl |
| Nombre IUPAC | 4-clorofenol |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.555 |
| Mostrar más |